Documenti fondamentali
Z744113
Freezer box divider
to hold, 64 tube(s), pk of 12
Sinonimo/i:
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
Caratteristiche
to hold 64 tube(s)
Confezionamento
pack of 12
pk of 12
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech FBCD-1000
Descrizione generale
Freezer box divider, 64 hole 12/pk
Applicazioni
Cryogenics