Documenti fondamentali
MTCR1030
MTC Bio 4-Way Rack
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL, assorted colors
Sinonimo/i:
laboratory rack, tube holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiali
assorted colors
polypropylene
Caratteristiche
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio R1030
Descrizione generale
Rack, 4 way (4x50, 12x15, 32x1.5/0.5ml), Rainbow Pack, 5/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)