Documenti fondamentali
Z740232
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05547.0001
tecniche
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)