Documenti fondamentali
Z740231
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05549.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
5 cm × 7.5 cm
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
5 cm × 7.5 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)