Z734535
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
1 well, polystyrene chamber, 1.5 borosilicate coverglass, 8.6 cm2/well, 96/cs
Sinonimo/i:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
Sterilità
non-sterile
sterile
Qualità
CE marked
Confezionamento
case of 96
Produttore/marchio commerciale
Nunc 155360
Largh. × lungh.
25 mm × 75 mm
Superficie del pozzetto
8.6 cm2
Pozzetti
1
Volume d’esercizio
2.0-4.5 mL
Compatibilità
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descrizione generale
- Excellent for confocal image analysis
- Optimal for high-power inverted microscopic viewing
- Chambered coverglass
- The medium chamber is not removable
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)