Z722499
Rotore di ricambio per mini-centrifuga Spectrafuge™
0.2 mL strip tubes or individual 0.2 mL tubes
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Labnet C1300-RTS
Labnet
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Spectrafuge mini-centrifuge
Note legali
Spectrafuge is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)