Z693715
Duran® filtering flask, with Keck® assembly set
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
212045458
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint ST/NS neck45 mm I.D.
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212045458
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)