Z640182
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 50-1000 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 010.051
Eppendorf® 022491156
Campo di misura del volume
50-1000 μL
Lunghezza
71 mm
Volume massimo
1 mL
Volume
50—1000 μL
Descrizione generale
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Note legali
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)