Z601357
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 0.2 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1378
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1161 (drum rotor)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG