Documenti fondamentali
Z380202
Test tube half racks for orbital mixer
16-mm tubes 5 × 6 array
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
Caratteristiche
Holds 25 x 16 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18748-0016
Misura
128 mm × 105 mm × 72 mm
Applicazioni
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)