Z373400
LiposoFast Liposome Factory
Basic unit with stabilizer
Sinonimo/i:
Factory for Liposomes, LiposoFast Kit, Liposome Factory
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Includes membrane support capsule, two 0.5 mL gas-tight syringes, benchtop stabilizer, and 50 polycarbonate membranes, 100 nm pore size.
Sterilità
non-sterile
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)