Documenti fondamentali
610020
Avanti
Mini-Extruder (only)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Mini-Extruder
About This Item
Codice UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Applicazioni
Mini-Extruder (only) has been used to perform extrusion (fifteen times) of the multilamellar vesicles (MLVs) suspension, through a polycarbonate filter.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
PC Membranes 0.2um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610006
PC Membranes 0.2um
PTFE Seal Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610035
PTFE Seal
PC Membranes 0.4um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610007
PC Membranes 0.4um
PC Membranes 0.8um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610009
PC Membranes 0.8um
Azalomycin F5a, a polyhydroxy macrolide binding to the polar head of phospholipid and targeting to lipoteichoic acid to kill methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Yuan G, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 109, 1940-1950 (2019)