Z324620
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 10 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS10/19
Caratteristiche
subdivision 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Altezza
160 mm
Volume
10 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.