Z290742
Vacuum filtration assembly replacement parts
#5 silicone stopper
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
silicone housing
Caratteristiche
cap plug seal
Confezionamento
pkg of 5 ea
Diam. collo
27 mm
Compatibilità
For 25 mm assemblies, 1-hole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)