Documenti fondamentali
Y4000
Millipore
Estratto di lievito selezionato
powder
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
H2O: 1%, hazy
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′estratto di lievito viene utilizzato come componente dei terreni di coltura batteriologici per un′ampia varietà di microorganismi e applicazioni di genetica molecolare.
Altre note
Porzione idrosolubile di lievito autolisato con vitamine del complesso B intatte. L′estratto di lievito è una miscela di amminoacidi, peptidi, vitamine idrosolubili e carboidrati e può essere utilizzato come additivo per i terreni di coltura.
Avvertenza
may contain black specks
Nota sulla preparazione
Spray dried, autolyzed yeast extract.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)