WHAWB100076
Unicore Punch Kit
I.D. 2.00 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
UniCore Punches 2.00 mm (25), Whatman FTA, Z708844, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB100076
Diam. int.
2.00 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Stainless steel cutting tip (ranging from 2.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare