WHAWB100020
Qiagen Cutting Mat
size , L x W 8 x 6 in. (20.3 cm x 15.2 cm), pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Cutting Mat 6" x 8" (1), Whatman FTA, Z708755
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB100020
Misura
, L x W 8 x 6 in. (20.3 cm x 15.2 cm)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protocolli
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.