WH0026119M1
Monoclonal Anti-LDLRAP1 antibody produced in mouse
clone 4G4-D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARH, Anti-ARH2, Anti-DKFZp586D0624, Anti-FHCB1, Anti-FHCB2, Anti-MGC34705, Anti-low density lipoprotein receptor adaptor protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G4-D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LDLRAP1(26119)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLFSLKYLGMTLVEQPKGEELSAAAIKRIVATAKASGKKLQKVTLKVSPRGIILTDNLTNQLIENVSIYRISYCTADKMHDKVFAYIAQSQHNQSLECHAFLCTKRKMAQAVTLTVAQAFKVAFEFWQVSKEEKEKRDKASQEGGDVLGARQDCTPPLKSLVATGNLLDLEETAKAPLSTVSANTTNMDEVPRPQALSGSSVVWELDDGLDEAFSRLAQSRTNPQVLDTGLTAQDMHYAQCLSPVDWDKPDSSGTEQDDLFSF
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)