Documenti fondamentali
SAB5701065
Sigma-Aldrich
Anti-S1PR3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.41 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S1PR3(1903)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes a member of the EDG family of receptors, which are G protein-coupled receptors. This protein has been identified as a functional receptor for sphingosine 1-phosphate and likely contributes to the regulation of angiogenesis and vascular endothelial cell function. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human S1PR3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)