Documenti fondamentali
WH0023294M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKS1 antibody produced in mouse
clone 6B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0229, Anti-ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANKS1A(23294)
Immunogeno
ANKS1 (NP_056060, 1037 a.a. ~ 1132 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HVFSTVDVNLTYEIILTLGQAFEVAYQLALQAQKSRATGASAAEMIETKSSKPVPKPRVGVRKSALEPPDMDQDAQSHASVSWVVDPKPDSKRSLS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)