WH0009735M1
Monoclonal Anti-KNTC1 antibody produced in mouse
clone 10H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0166, Anti-ROD, Anti-kinetochore associated 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KNTC1(9735)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DPQVILKQLEEHMNTGQLAGFSHQIRSLILNNIINKKEFGILAKTKYFQMLKMHAMNTNNITELVNYLANDLSLDEASVLITEYSKHCGKPVPPDTAPCEILKMFLSGLS
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)