WH0007852M2
Monoclonal Anti-CXCR4 antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-CD184, Anti-D2S201E, Anti-FB22, Anti-HM89, Anti-HSY3RR, Anti-LAP3, Anti-LCR1, Anti-LESTR, Anti-NPY3R, Anti-NPYR, Anti-NPYRL, Anti-NPYY3R, Anti-WHIM, Anti-chemokine (C-X-C motif) receptor 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCR4(7852)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEGISIYTSDNYTEEMGSGDYDSMKEPCFREENANFNKIFLPTIYS
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)