WH0007392M1
Monoclonal Anti-USF2 antibody produced in mouse
clone 5E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FIP, Anti-upstream transcription factor 2, c-fos interacting
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USF2(7392)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDMLDPGLDPAASATAAAAASHDKGPEAEEGVELQEGGDGPGAEEQTAVAITSVQQAAFGDHNIQYQFRTETNGGQVTYRVVQVTDGQLDGQGDTAGAVS
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)