AB1584
Anti-c-Fos Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Sinonimo/i:
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-c-Fos Antibody, Chemicon®, from sheep
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOS(2353)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Recommended fixation is 4% PFA with 0.5% picric acid {Li et al 1999}; triton X-100 pretreatment in the block only; antigen retrieval for paraffin sections is recommended. Microwave citric acid treatment suggested.
Western blot: 10 μg/mL. Detects a band at approximately 55 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Risultati analitici
Widely expressed
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1