WH0006574M1
Monoclonal Anti-SLC20A1 antibody produced in mouse
clone 6A9-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GLVR1, Anti-Glvr1, Anti-PIT1, Anti-PiT1, Anti-solute carrier family 20 (phosphate transporter), member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A9-F2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC20A1(6574)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MATLITSTTAATAASGPLVDYLWMLILGFIIAFVLAFSVGANDVANSFGTAVGSGVVTLKQACILASIFETVGSVLLGAKVSETIRKGLIDVEMYNSTQGLLMAGSVSAMFGSAVWQLVASFLKLPISGTHCIVGATIGFSLVAKGQEGVKWSELIKIVMSWFVSPLLSGIMSGILFFLVRAFILHKADPVPNGLRALPVFYACTVGINLFSIMYTGAPLLGFDKLPLWGTILISVGCAVFCALIVWFFVCPRMKRKIEREIKCSPSESPLMEKKNSLKEDHEETKLSVGDIENKHPVSEVGPATVPLQAVVEERTVSFKLGDLEEAPERERLPSVDLKEETSIDSTVNGAVQLPNGNLVQFSQAVSNQINSSGHYQYHTVHKDSGLYKELLHKLHLAKVGDCMGDSGDKPLRRNNSYTSYTMAICGMPLDSFRAKEGEQKGEEMEKLTWPNADSKKRIRMDSYTSYCNAVSDLHSASEIDMSVKAEMGLGDRKGSNGSLEEWYDQDKPEVSLLFQFLQILTACFGSFAHGGNDVSNAIGPLVALYLVYDTGDVSSKVATPIWLLLYGGVGICVGLWVWGRRVIQTMGKDLTPITPSSGFSIELASALTVVIASNIGLPISTTHCKVGSVVSVGWLRSKKAVDWRLFRNIFMAWFVTVPISGVISAAIMAIFRYVILRM
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)