MABN119
Anti-KLF6 Antibody, clone 12A8.3
clone 12A8.3, from mouse
Sinonimo/i:
Krueppel-like factor 6, B-cell-derived protein 1, Core promoter element-binding protein, GC-rich sites-binding factor GBF, Proto-oncogene BCD1, Suppressor of tumorigenicity 12 protein, Transcription factor Zf9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12A8.3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF6(1316)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected KLF6 in human placenta tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KLF6 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH-3T3 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1