AB1253
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP3A1 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Cyp3A23-3A1(25642)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry on formaldehyde treated sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1