WH0002950M1
Monoclonal Anti-GSTP1 antibody produced in mouse
clone 2G6-F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DFN7, Anti-FAEES3, Anti-GST3, Anti-PI, Anti-glutathione S-transferase pi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G6-F6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSTP1(2950)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPPYTVVYFPVRGRCAALRMLLADQGQSWKEEVVTVETWQEGSLKASCLYGQLPEFQDGDLTLYQSNTILRHLGRTLGLYGKDQQEAALVDMVNDGVEDLRCKYVSLIYTNYEAGKDDYVKALPGQLKPFETLLSQNQGGKTFIVGDQISFADYNLLDLLLIHEVLAPGCLDAFPLLSAYVGRLSARPKLKAFLASPEYVNLPINGNGKQ