WH0002120M1
Monoclonal Anti-ETV6 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TEL, Anti-ets variant gene 6 (TEL oncogene)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ETV6(2120)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSETPAQCSIKQERISYTPPESPVPSYASSTPLHVPVPRALRMEEDSIRLPAHLRLQPIYWSRDDVAQWLKWAENEFSLRPIDSNTFEMNGKALLLLTKEDFRYRSPHSGDVLYELLQHILKQRKPRILFSPFFHPGNSIHTQPEVILHQNHEEDNCVQRTPRPSVDNVHHNPPTIELLHRSRSPITTNHRPSPDPEQRPLRSPLDNMIRRLSPAERAQGPRPHQENNHQESYPLSVSPMENNHCPASSESHPKPSSPRQESTRVIQLMPSPIMHPLILNPRHSVDFKQSRLSEDGLHREGKPINLSHREDLAYMNHIMVSVSPPEEHAMPIGRIADCRLLWDYVYQLLSDSRYENFIRWEDKESKIFRIVDPNGLARLWGNHKNRTNMTYEKMSRALRHYYKLNIIRKEPGQRLLFRFMKTPDEIMSGRTDRLEHLESQELDEQIYQEDEC
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)