WH0002100M1
Monoclonal Anti-ESR2 antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-5p152, Anti-ERBETA, Anti-ESRB, Anti-ESRBETA, Anti-Erb, Anti-NR3A2, Anti-estrogen receptor 2 (ER beta)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESR2(2100)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ILPLEHGSIYIPSSYVDSHHEYPAMTFYSPAVMNYSIPSNVTNLEGGPGRQTTSPNVLWPTPGHLSPLVVHRQLSHLYAEPQKSPWCEARSLEHTLPVNR
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)