WH0000861M6
Monoclonal Anti-RUNX1 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AML1, Anti-AML1EVI1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-EVI1, Anti-PEBP2A2, Anti-PEBP2aB, Anti-runt-related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; aml1 oncogene)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUNX1(861)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RVSPHHPAPTPNPRASLNHSTAFNPQPQSQMQDTRQIQPSPPWSYDQSYQYLGSIASPSVHPATPISPGRASGMTTLSAELSSRLSTAPDLTAFSDPRQFP
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)