MABC679
Anti-RUNX1 Antibody, clone 2B5
ascites fluid, clone 2B5, from mouse
Sinonimo/i:
Runt-related transcription factor 1, Acute myeloid leukemia 1 protein, Core-binding factor subunit alpha-2, CBF-alpha-2
Oncogene AML-1, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha B subunit, PEA2-alpha B, PEBP2-alpha B, SL3-3 enhancer factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUNX1(861)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected RUNX1 in Jurkat cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Jurkat cell lysate