R0406
Anti-RUNX1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Acute myeloid leukemia 1 protein, AML-1, Anti-CBF-α2, Anti-Core-binding Factor α2 subunit, Anti-Oncogne AML-1, Anti-PEBP2-αB, PEA2-αB, Anti-Polyomavirus enhancer-binding protein 2αB subunit, Anti-Runt-related transcription factor 1, Anti-SL3-3 enhancer factor 2αB subunit, Anti-SL3/AKV core-binding factor αB subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat (predicted)
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUNX1(861)
mouse ... Runx1(12394)
rat ... Runx1(50662)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)