WH0000142M1
Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PARP1 Antibody - Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse, Parp1 Antibody, Anti-ADPRT, Anti-ADPRT1, Anti-PARP, Anti-PARP1, Anti-PPOL, Anti-pADPRT1, Anti-poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Applicazioni
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- high-throughput cellular thermal shift assay (CESTA HT)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato