467634
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic crystalline phase), <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Titanium barium oxide
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
nanopowder (cubic crystalline phase)
Costante dielettrica
150
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
467634-100G | 4061832358185 |
467634-25G | 4061832358192 |