254290
Lithium niobate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium metaniobatem, Lithium niobium oxide, Lithium niobium trioxide
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: niobium
reagent type: catalyst
Dimensione particelle
200 mesh
Stringa SMILE
[Li+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Li.Nb.3O/q+1;;;;-1
GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.