W3269
Monoclonal Anti-WDR62 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-C19orf14, Anti-WD repeat domain 62
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~170 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR62(284403)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1