W0393
Monoclonal Anti-WRN
clone 195C, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-RECQ3, Anti-RECQL2, Anti-RECQL3, Anti-Werner syndrome helicase, Anti-Werner syndrome protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
195C, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~167 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WRN(7486)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)