MABD34
Anti-Werner′s syndrome helicase (WRN) Antibody, clone 20A11.1
clone 20A11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Werner syndrome ATP-dependent helicase, DNA helicase, RecQ-like type 3, RecQ3, Exonuclease WRN, RecQ protein-like 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20A11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WRN(7486)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Werner′s syndrome helicase (WRN) in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1