V9637
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 2 mL, white cap, vial type, id field, support rim, External thread
Sinonimo/i:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
Sterilità
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
Caratteristiche
vial type id field, support rim
External thread
Confezionamento
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 126263
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Diam. tappo
13.1 mm
Capacità
2 mL
Diam. tubo
12.5 mm
Colore
white cap
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)