BR781326
BRAND® PCR tubes and caps, strips of 8
flat caps
Sinonimo/i:
Cap Strips, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
flat cap
polypropylene tube
Descrizione
for qPCR
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread push fit
flat caps
Confezionamento
pack of 250 ea
pkg of (250 tube strips + 250 cap strips)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781326
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL
Volume d’esercizio
0.2 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)