Key Documents
V0627
Sigma-Aldrich
Valinomicina
≥98% (TLC), ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ciclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = acido α-idrossiisovalerico, Lac = acido lattico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H90N6O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
1111.32
Beilstein:
78657
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥50 mg/mL
H2O: insoluble
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Descrizione generale
La struttura originariamente proposta per la valinomicina, un peptide non ribosomiale (NRP), era quella di un peptide ciclico a 24 membri: ciclo-(d-α-idrossiisovaleril-d-valil-l-lactil-l-valil)2. Presenta proprietà antitumorali e svolge un ruolo importante come attivatore della mitofagia. Isolata inizialmente come composto antibiotico, la valinomicina ha dimostrato attività antibatterica contro il Mycobacterium tuberculosis. Inoltre, è stata identificata come un potente agente antivirale rispetto ad un ampio spettro di virus, tra cui coronavirus umano, bunyavirus, enterovirus e flavivirus.
La valinomicina è un peptide ciclico che contiene D-valina, acido D-α-idrossivalerico, L-valina, e acido L-lattico nell′ordine in sequenza ciclo-[(L-Val-D-Hyv-D-Val-L-Lac)3].
Struttura chimica: peptide
Applicazioni
La valinomicina è stata impiegata per:
  • equilibrare il pH intracellulare ed extracellulare dell′estere succinimmidico della 5 (e 6)-carbossifluoresceina (cFSE) nel ceppo B23 di Escherichia coli
  • come ionoforo per equilibrare il pH intracellulare ed extracellulare di ceppi di batteri lattici (LAB)
  • per regolare il pH al valore desiderato per la transizione acido-base e la formazione di un potenziale di diffusione per la K+-valinomicina
Azioni biochim/fisiol
Ciclodepsipeptide ionoforico K+-selettivo; ionoforo di potassio che disaccoppia la fosforilazione ossidativa, induce l′apoptosi nei timociti murini, inibisce la differenziazione neuronale indotta dal NGF e antagonizza la vasocostrizione indotta dalla ET.
La valinomicina trasferisce selettivamente ioni dei metalli alcalini attraverso le membrane biologiche e sintetiche. La formazione di un complesso ione metallico-peptide contribuisce a questo sistema di trasporto di ioni. La valinomicina è in grado formare complessi stabili con gli ioni di potassio, rubidio e cesio (K+, Rb+ e Cs+).
Confezionamento
10 MG, 25 MG, 100 MG, 500 MG
Altre note
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
ZhangFei Su et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(51), 16935-16943 (2019-11-20)
Valinomycin, a cyclic peptide, was incorporated into a biomimetic lipid membrane tethered to the surface of a gold (111) electrode. Electrochemical impedance spectroscopy was used to study the ionophore properties of the peptide, and polarization modulation infrared reflection absorption spectroscopy
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
Sandeep K Barodia et al.
NPJ Parkinson's disease, 5, 29-29 (2019-12-17)
Loss-of-function mutations in PINK1 are causally linked to recessively inherited Parkinson's disease (PD), with marked loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra that are required for normal movement. PINK1 is a nuclear-encoded mitochondrial-targeted kinase that phosphorylates a conserved serine
Jun-Ichi Kishikawa et al.
eLife, 9 (2020-07-09)
V-ATPase is an energy converting enzyme, coupling ATP hydrolysis/synthesis in the hydrophilic V1 domain, with proton flow through the Vo membrane domain, via rotation of the central rotor complex relative to the surrounding stator apparatus. Upon dissociation from the V1
Ko-Shing Chang et al.
Biosensors & bioelectronics, 31(1), 137-143 (2011-11-01)
A silicon nanowire field-effect transistor (SiNW-FET) coated with a polyvinyl chloride (PVC) membrane containing valinomycin (VAL) was employed as a biosensor (referred to as VAL-PVC/SiNW-FET) to detect the K(+)-efflux from live chromaffin cells. The detection sensitivity of K(+) with the