Documenti fondamentali
94675
Sigma-Aldrich
Valinomicina
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Ciclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = acido α-idrossiisovalerico, Lac = acido lattico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H90N6O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
1111.32
Beilstein:
78657
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
187-190 °C
Spettro attività antibiotica
mycobacteria
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Descrizione generale
Chemical structure: peptide
Valinomycin is a neutral cyclic dodecadepsi-peptide antibiotic, that has a 36-member ring.Valinomycin consists of twelve stereogenic centers that are made of three repeating sequences of a tetramer of D-α-hydroxyisovalericacid-D-valine-L-lactate-L-valine. It shows antibacterial, antitumor, antifungal, antiviral, and insecticidal properties. Valinomycin exerts its antiviral activity against human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), and middle-east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).
Applicazioni
Valinomycin has been used as an internal standard in the cytotoxicity assay for the detection of cereulide produced by emetic Bacillus cereus. It has also been used in the measurement of the electrogenicity of bile salt/H+ antiport in Escherichia coli.
Azioni biochim/fisiol
Ciclodepsipeptide ionoforico K+-selettivo; ionoforo di potassio che disaccoppia la fosforilazione ossidativa, induce l′apoptosi nei timociti murini, inibisce la differenziazione neuronale indotta dal NGF e antagonizza la vasocostrizione indotta dalla ET.
Valinomycin affects the ion transport behavior of mitochondrial systems.
Altre note
Review
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Topics in Current Chemistry, 128, 175-175 (1985)
Cytotoxicity assay for detection of cereulide produced by emetic Bacillus cereus
Frenzel E and Ehling-Schulz M
Molecular Microbiology (2012)
The molecular structure and some transport properties of valinomycin
Pinkerton M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 35(4), 512-518 (1969)
Transmembrane voltage sensor
Membrane Science and Technology, 7, 847-886 (2003)
Measurement of the Electrogenicity of Bile Salt/H+ Antiport in Escherichia coli
Holdsworth S R and Law C J
Molecular Microbiology (2014)