M9784
Mersalyl acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(3-Hydroxymercurio-2-methoxypropylcarbamoyl)phenoxyacetic acid, 2-[N-(3-Hydroxymercuri-2-methoxypropyl)carbamoyl]phenoxyacetic acid, Salyrganic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (TLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
192-193 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
NH4OH: soluble, clear to hazy
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(CNC(=O)c1ccccc1OCC(O)=O)C[Hg]O
InChI
1S/C13H16NO5.Hg.H2O/c1-9(18-2)7-14-13(17)10-5-3-4-6-11(10)19-8-12(15)16;;/h3-6,9H,1,7-8H2,2H3,(H,14,17)(H,15,16);;1H2/q;+1;/p-1
HQRSUIDICNOLPX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?