U4500
Uridine 5′-diphosphogalactose disodium salt
≥97.0%
Sinonimo/i:
UDP-galactose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
rabbit muscle
yeast
Saggio
≥97.0%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14?;;/m1../s1
PKJQEQVCYGYYMM-OUJOOSCPSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The presence of multiple functional groups and stereocenters in complex carbohydrates makes them challenging targets for the organic chemist.
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.