U0881
Uric acid
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,6,8-Trihydroxypurine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
animal (seabird feces (guano))
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Cationi in tracce
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare monosodium urate (MSU) crystals to study its effect on nuclear localization leucine-rich-repeat protein 1 (NLRP1) gene expression
- as a reductant to test its protective potential against met-myoglobin formation
- to prepare MSU to study its use as specific ligand of Clec12a.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Uric acid is not a direct additive to any of the classical cell culture media. However, it is present in animal sera. Consequently, uric acid is typically present in complete serum-supplemented classical cell culture systems.