T8532
Triton™ X-100
suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Stato
liquid
PM
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Numero d'aggregazione
100-155
tecniche
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
Colore
APHA: ≤100
Torbidità
≤5.0 NTU
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Temp. transizione
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13.5
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?