T6829
TUG-424
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-(o-Tolylethynyl)phenyl)propanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C#Cc2ccc(CCC(O)=O)cc2
InChI
1S/C18H16O2/c1-14-4-2-3-5-17(14)12-10-15-6-8-16(9-7-15)11-13-18(19)20/h2-9H,11,13H2,1H3,(H,19,20)
FODHWOBAQBTTFS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
GPR40 (now FFA1) was formerly an orphan GPCR whose endogenous ligands have recently been identified as free fatty acids (FFAs). The receptor appears to be involved in the pathophysiology of type 2 diabetes and is a drug target because of its role in FFA-mediated enhancement of glucose-stimulated insulin release.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)