Documenti fondamentali
T3196
Sigma-Aldrich
Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
>95%
Sinonimo/i:
β-Cyclodextrin heptakis(2,3,6-tri-O-benzoate)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C182H154O56
Peso molecolare:
3237.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Saggio
>95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
For capillary electrophoresis
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2