T0577
D-δ-Tocotrienol
from rice, ≥65% (GC)
Sinonimo/i:
(R-(E,E))-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rice
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
≥65% (GC)
Colore
yellow to orange
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H40O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h10,12,14,18-19,28H,7-9,11,13,15-17H2,1-6H3/b21-12+,22-14+/t27-/m1/s1
ODADKLYLWWCHNB-LDYBVBFYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?